Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetische, beschwerte Verschlüsse
Artikelnummer. 11560900
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11560900
Marke: Spectrum™ 132762
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Spectra/Por Magnetverschlusstyp:
  • Hergestellt aus Polypropylen mit fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl-Magnetstab
  • Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz
  • 4 Dichtungsbreiten: 23, 35, 55 und 75 mm
  • Autoklavierbar
  • 10 Stück pro Packung
  • nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.
  • Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Produkttyp Dialyseschlauchverschluss
Membran Regenerierte Cellulose
Material Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Magnetisch
Farbe Rot
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 121 °C
Kitinhalt Magnetband aus fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl
Menge 2 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.; nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen