Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetische, beschwerte Verschlüsse
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Spectra/Por Magnetverschlusstyp:
- Hergestellt aus Polypropylen mit fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl-Magnetstab
- Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz
- 4 Dichtungsbreiten: 23, 35, 55 und 75 mm
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung
- nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.
- Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyseschlauchverschluss |
| Membran | Regenerierte Cellulose |
| Material | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Magnetisch |
| Farbe | Rot |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 250 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 121 °C |
| Kitinhalt | Magnetband aus fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl |
| Mehr anzeigen |