Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Schläuche aus Cellulosemischester (CE) für Dialysemembranen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,5 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
25 kDa
50 kDa
5 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Beschreibung
Ausgewählte MWCOs von 100 bis 100,000 Dalton
- CE-Membranschläuche eignen sich optimal für Entsalzung, Reinigung und molekulare Trennung
- Lieferung in Längen zu 10 m (33 ft.) in zwei Rollen zu jeweils 5 m Länge, in 0.1 % Natriumazidlösung
Bestellinformation
Hinweis: Nicht knoten—Einsatz von Spectra/Por Nylonverschlüssen erforderlich (08-671-52, -53, -55). Starke polare Lösungsmittel wie Aceton, MEK oder Dioxan führen zu irreparablen Schäden an den Membranen. Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Kundendienst von Spectrum unter 1-800-634-3300.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spektren/Por Dialysemembranschläuche |
| MWCO | 1 kDa |
| Material | Zellulose-Ester |
| Durchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.25 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) | 33 ft. |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Zusammensetzung | Vorliegend in 0.1% Natriumazidlösung |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 39,2 bis 98,6 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 4°bis 37 °C |
| Mehr anzeigen |