Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Schläuche aus Cellulosemischester (CE) für Dialysemembranen
Artikelnummer. 11405949
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,5 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
25 kDa
50 kDa
5 kDa
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Artikelnummer. 11405949
Marke: Spectrum™ 131417
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ausgewählte Molekulargewichtgrenzwerte von 100 bis 100,000 Dalton
Ausgewählte MWCOs von 100 bis 100,000 Dalton
  • CE-Membranschläuche eignen sich optimal für Entsalzung, Reinigung und molekulare Trennung
  • Lieferung in Längen zu 10 m (33 ft.) in zwei Rollen zu jeweils 5 m Länge, in 0.1 % Natriumazidlösung
Bestellinformation
Hinweis: Nicht knoten—Einsatz von Spectra/Por Nylonverschlüssen erforderlich (08-671-52, -53, -55). Starke polare Lösungsmittel wie Aceton, MEK oder Dioxan führen zu irreparablen Schäden an den Membranen. Weitere Informationen erhalten Sie beim technischen Kundendienst von Spectrum unter 1-800-634-3300.
Spezifikation
Produkttyp Spektren/Por Dialysemembranschläuche
MWCO 100 kDa
Material Zellulose-Ester
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.59 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 33 ft.
Länge (metrisch) 10 m
Zusammensetzung Vorliegend in 0.1% Natriumazidlösung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 98,6 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 37 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Entsalzung, Aufreinigung und molekulare Trennung