Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 Dialysemembranschläuche aus regenerierter Cellulose, 12.000 bis 14.000 Dalton MWCO
Artikelnummer. 11485849
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11485849
Marke: Spectrum™ 132680
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
  • Transparent und flexibel
  • Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
  • Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
  • Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
  • Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Produkttyp Spektren/Por 2 Dialyseschlauch
MWCO 12 bis 14 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,77 in.
Länge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Zusammensetzung Enthält Glyzerin als Feuchthaltemittel
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 39,2 bis 249,8 °F
Temperaturbereich (metrisch) 4°bis 121 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung