Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Gewebte Filter
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
414.00 € - 430.00 €
Spezifikation
Adsorption Hoch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Material Nylon
Sterilität Steril
Hydrophobizität Hydrophil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Offene Fläche Größe (metrisch) Öffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Offene Fläche Größe (metrisch) Öffnung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15370912
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146486
50% 300 μm
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11501150
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146487
55% 200 μm
414.00 €
3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15380912
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146494
45% 60μ m
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15390912
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146498
36% 53μ m
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11757075
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146490
36% 70μ m
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11822512
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146502
33% 41μ m
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12654633
Unterlagen ansehen
Spectrum™
21% 30 μm
419.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11511150
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146510
14% 20 μm
430.00 €
3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12568498
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146514
2% 10μ m
419.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10762926
Unterlagen ansehen
Spectrum™
146488
47% 100μ m
414.00 €
3 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kombiniert hohe Zugfestigkeit mit Flexibilität
  • Wasseraffinität: Hydrophil
  • Festigkeit: Hoch
  • Adsorption: Hoch
  • Beste Beständigkeit: Korrosionsmittel
  • pH-Beständigkeit: pH 3–10
  • Thermische Stabilität: bis zu 180 °C
  • Sterilisation: Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Hoch
Nylon
Hydrophil
180 °C
4,65 Zoll2
ISO 9001:2008
Steril
3 bis 10
Spectra Mesh Gewebefilter