Learn More
Spectrum™ Einstiegsgrößen-Kits für CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad (1 Meter)
Artikelnummer. p-4394885
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. 15340682
Marke: Spectrum™ 131456T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
Kits eignen sich hervorragend für den Vergleich des MWCO-Leistungsverhaltens von Membranen zur Optimierung der Trennung bzw. Reinigung. Mit einem 1 m langen CE-Membranschlauch mit Biotechnologie-Gütegrad (16 mm Flachbreite), ein Paar Universal-Schlauchverschlüsse und 5 Picks zum Öffnen von Membranschläuchen. Die Schläuche befinden sich in einer Nassverpackung mit 0,05%igem Natriumazid-Konservierungsmittel, das sich problemlos mit Wasser ausspülen lässt. Neun verschiedene MWCOs lieferbar: 0,1 - 0,5 kD, 0,5 - 1,0 kD, 3,5 - 5 kD, 8 - 10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD und 1000 kD.
  • Starr kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Trennungen als bei RC mit Standard-Gütegrad
  • 9 MWCOs erhältlich von 100 bis 1.000.000 Dalton
  • Hochrein, keine Schwermetall- oder Sulfid-Verunreinigungen
  • Geringe Proteinbindung
  • Keine Glycerinentfernung, Reinigung oder Vorbehandlung erforderlich
Spezifikation
MWCO 300 kD
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 3,1 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit