Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard-Dialysemembran aus regenerierter Cellulose, flache Folien
Klare, flexible und robuste Standard-RC (regenerierte Zellulose) in einschichtigen quadratischen Blättern, die mit einer Vielzahl von Dialysegeräten verwendet werden können oder in spezifischen Abmessungen zugeschnitten werden können, um sie für kundenspezifische diagnostische Assays, Gleichgewichtsstudien, Entsalzung, Proteinreinigung usw. an Stützrahmen anzubringen
Marke: Spectrum™ 132677
531.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die flachen Bögen eignen sich optimal für die Verwendung mit Dialysegeräten oder zum Zurechtschneiden.
- Erhältlich mit MWCO von 3.5 kD, 6–8 kD und 12–14 kD
- Gute chemische Kompatibilität mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen, vielen Alkoholen und einigen organischen Lösungsmitteln.
- Standard-RC toleriert pH-Werte von 2–-12 und Temperaturen von 4–121 °C.
- 25 Blätter/Packung
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden.
Spezifikation
Spektren/Por 1 Dialysemembran, flache Folien | |
Spektren/Por 1 | |
240 mm | |
240 mm | |
Klar | |
4°bis 121 °C | |
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
6 bis 8 kDa | |
9,4 in. | |
9,4 in. | |
9,4 x 9,4 in. (240 x 240 mm) | |
39 bis 250 °F | |
25 Blatt |