Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzglas-Küvetten für Spektrophotometer
Thermo Scientific™ Reagenzglas-Küvetten sind anwenderfreundliche und kostengünstige Spektrophotometer-Zellen für Routineanalysen.
Marke: Thermo Scientific™ 331777-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Optimieren Sie Routineanalysen mit Thermo Scientific™ Reagenzglas-Küvetten, den anwenderfreundlichen und kostengünstigen Spektrophotometer-Zellen. Um Messungen in Reagenzgläsern durchzuführen, ist bei allen Thermo Scientific™ GENESYS™ und Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometern ein spezielles Reagenzglas-Haltezubehör erforderlich. Informationen darüber, wie hoch die Reagenzgläser für das Probenfach Ihres Geräts sein dürfen, finden Sie im dazugehörigen Handbuch.
Reagenzglas-Küvetten wurden häufig zur Durchführung von Messungen in den Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 20 Spektrophotometern verwendet, die im vergangenen Jahrhundert gerne in Unterrichts- und Basisanalyselabors eingesetzt wurden. Viele fest etablierte Methoden erfordern noch immer den Einsatz von Reagenzglas-Küvetten.
Moderne Methoden (und Geräte) basieren generell auf quadratischen Küvetten mit hoch reproduzierbarer Weglänge und optischen Oberflächen, die sich vollkommen senkrecht zum Lichtstrahl des Geräts befinden. Sie ermöglichen zudem ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit von Küvette zu Küvette, selbst bei günstigen Einweg-Küvetten, die in Hunderterpackungen verkauft werden.
Bei Spektrophotometern, die für die Verwendung mit Küvetten entwickelt wurden, bestehen häufig Einschränkungen in Bezug auf die maximale Höhe der zulässigen Küvetten. Dies bedeutet, dass spezielle kürzere Reagenzgläser angeschafft werden müssen, wenn Kunden mit Reagenzgläsern in einem modernen Gerät arbeiten möchten.
Thermo Fisher Scientific liefert weiterhin spezielle Reagenzglas-Küvetten, um die jeweiligen Analyseansprüche unserer Kunden zu unterstützen. Wir empfehlen unseren Kunden jedoch dringend, neue Methoden für die Verwendung von quadratischen oder rechteckigen Küvetten einzurichten. Zudem sollten unsere Kunden ältere Methoden, die Reagenzgläser erfordern, überprüfen und, sofern möglich, aktualisieren, indem sie quadratische Küvetten als modernere, genauere und besser verfügbare Alternative einführen.
Spezifikation
Küvette | |
Reagenzglas-Küvette mit “kurzer” 20 mm-Pfadlänge.Packung mit 12 Stück, unübertroffen. | |
508mm | |
88 mm |