Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer
Zubehör für das Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektralphotometer
63.10 € - 105.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11833784
|
Thermo Scientific™
222-265600 |
Küvettenständer |
63.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15287116
|
Thermo Scientific™
840-250500 |
100 mm Rechteckiger Küvettenhalter für SPECTONIC 200/200E. br /Der Halter ist in einer SPEC 200 Probenkammerauskleidung für die Drop-In-Installation montiert. |
87.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15661794
|
Thermo Scientific™
840-250700 |
Ersatz-SPECTRONIC 200/200E Probenkammer mit Standardstufe für Reagenzglas und 10 mm-Küvette |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zubehör für das Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektralphotometer
Das SPECTRONIC 200 ist ein robustes, einfach zu verwendendes Spektrophotometer – ideal für Routineanwendungen. Die integrierte Software, die über ein intuitives Navigationsfeld und einen Vollfarbbildschirm gesteuert wird, übertrifft funktionsmäßig alle Erwartungen.Robuste, praktische Konstruktion
- Keine internen, beweglichen Teile, und somit auch keine Abnutzung
- Zur leichteren Reinigung herausnehmbare Probenkammer
- Konstruktion aus Polymer – korrosionsbeständig gegenüber sauren und oxidierenden Lösungen
- Navigationsfeld und Onscreen-Menüs sind heutzutage jedem Anwender vertraut
- Kompakte Abmessungen sparen Arbeitsfläche im Labor
- Mit Küvettenhaltern auf beiden Seiten der Probenkammer behalten Sie einfacher den Überblick über Ihre Proben
- Kein Computer- oder serielles Kabel erforderlich. Einfach am Strom anschließen, und das Gerät ist messbereit
Das perfekte Hilfsmittel für spektroskopische Routinemessungen
- Großes, helles Farb-LCD, das sich für jeden Bediener auf den optimalen Einblickwinkel einstellen lässt
- Standardprobenkammer sowohl für quadratische 10 mm-Küvetten als auch für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm (1 in.)
- Das gegenüber Raumlicht unempfindliche optische System ermöglicht die Messung hoher Reagenzgläser bei geöffnetem Deckel
- Im Analysemodus können Standardmethoden programmiert werden
- Die Bildschirmausdruck-Funktion liefert permanente Datenerfassung
- Quantitative Analysen mit einem Faktor oder mit bis zu vier Standards sorgen für Sicherheit
- Mit der für Ihren Computer erhältlichen Thermo Scientific VISIONlite5 Software steuern Sie das Gerät und können Daten bearbeiten und speichern sowie Berichte drucken.
Ihr altes Thermo Scientific Spec 20 oder GENESYS 20 Spektralphotometer gehört noch nicht zum alten Eisen.
- Das SPECTRONIC 200 kann die Benutzeroberfläche und Steuerelemente des alten Gerätes emulieren, damit es sich nahtlos in Ihr Labor integrieren lässt