Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
One replacement lamp for SPECTRONIC 200
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200E ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungsanwendungen. Das SPECTRONIC 200E Spektralphotometer wurde speziell für das Lehrlabor entwickelt und umfasst ein abnehmbares, waschbares Probenfach, das die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten vereinfacht, sowie zwei Küvettenständer, die den Teilnehmern bei der Probenorganisation während der Messung helfen. Mit Tausenden von Instrumenten, die seit ihrer Einführung in Lehrlabors installiert wurden, ist die SPECTRONIC 200E der wahre Nachfolger des legendären Thermo Scientific SPECTRONIC 20 Spektralphotometers.
Robuste, praktische Bauweise
- Keine internen, beweglichen Teile, und somit auch keine Abnutzung
- Zur leichteren Reinigung herausnehmbare Probenkammer
- Konstruktion aus Polymer – korrosionsbeständig gegenüber sauren und oxidierenden Lösungen
- Navigationsfeld und Onscreen-Menüs sind heutzutage jedem Anwender vertraut
- Kompakte Abmessungen sparen Arbeitsfläche im Labor
- Mit Küvettenhaltern auf beiden Seiten der Probenkammer behalten Sie einfacher den Überblick über Ihre Proben
- Kein Computer- oder serielles Kabel erforderlich. Einfach am Strom anschließen, und das Gerät ist messbereit
Das perfekte Hilfsmittel für spektroskopische Routinemessungen
- Großes, helles Farb-LCD, das sich für jeden Bediener auf den optimalen Einblickwinkel einstellen lässt
- Das gegenüber Raumlicht unempfindliche optische System ermöglicht die Messung hoher Reagenzgläser bei geöffnetem Deckel
- Im Analysemodus können Standardmethoden programmiert werden
- Die Bildschirmausdruck-Funktion liefert permanente Datenerfassung
- Quantitative Analysen mit einem Faktor oder mit bis zu vier Standards sorgen für Sicherheit
- Mit der für Ihren Computer erhältlichen Thermo Scientific VISIONlite5 Software steuern Sie das Gerät und können Daten bearbeiten und speichern sowie Berichte drucken
Noch nicht bereit für die Trennung von Ihrem alten Thermo Scientific Spec 20 oder GENESYS 20?
- Das SPECTRONIC 200 kann die Benutzeroberfläche und Steuerelemente des alten Geräts emulieren, damit es sich nahtlos in Ihr Labor integrieren lässt
Spezifikation
Spezifikation
| Detektortyp | 2048-Element-CCD |
| Display | Hintergrundbeleuchtetes LCD, 320 x 240 Pixel |
| Lichtquelle | Wolfram |
| Spektren-Bandbreite | ≤4 nm |
| Typ | Ersatzlampe |
| Spannung | 12 V |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenkonzentration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SPECTRONIC 200 0200/XXXX bis 5000/XXXX wurde vor dem 1. Juli 2013 neu geliefert. |
| Photometrischer Bereich | 0,3 bis 2,5 A |
| Gewährleistung | Nein |
| Mehr anzeigen |