Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Beschreibung
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
- Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
- Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
- Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
- Minimiert volumenspezifische Verdünnung
- 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung |
| MWCO | 0,1 bis 0,5 kDa |
| Membran | Zellulose-Ester |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Membran | 0.39 in. |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.9 in. |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 10 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,2 in. |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |