Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Artikelnummer. 11501180
Click to view available options
MWCO:
0,1 bis 0,5 kDa
0,5 bis 1 kDa
1000 kD
100 kDa
20 kDa
3,5 bis 5 kDa
300 kD
50 kDa
8 bis 10 kD
8 bis 10 kDa
Farbcode:
Bernsteinfarbig
Blau
Gelb
Grün
Orange
Pink
Rot
Schwarz
Violett
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
160 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11501180
Marke: Spectrum™ G235063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
  • Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
  • Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
  • Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
  • Minimiert volumenspezifische Verdünnung
  • 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Spezifikation
Produkttyp Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung
MWCO 0,5 bis 1 kDa
Membran Zellulose-Ester
Durchmesser (angloamerikanisch) Membran 0.39 in.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 0.9 in.
Durchmesser (metrisch) Membran 10 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 23 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,2 in.
Länge (metrisch) 160 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbcode Orange
Kitinhalt Einweg-Pipette für 5 und 10 ml, Flotationsring
Menge 12 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebrauchsfertige Dialysegeräte für das Labor, höchste Membranreinheit, beste Handhabung und Verhinderung von Undichtigkeiten, 95 bis 98 % Probenrückgewinnung, perfekt für die Dialyse von elektroeluierten Proteinen oder Chromatographiefraktionen