Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung
372.30 € - 636.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Regenerated Tubing Membrane |
---|---|
Material | Cellulose |
Farbe | Durchsichtig |
Temperaturbereich (metrisch) | 60 °C |
Menge | 1 Each |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | MWCO | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | MWCO | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11415909
|
Spectrum Labs™
132539 |
0.32 mL/cm | 50 kDa | 5 m | N/A | ||||
11485889
|
Spectrum Labs™
128158 |
1.1 mL/cm | 15 kDa | 10 m | N/A | ||||
11465879
|
Spectrum Labs™
128058 |
1,1 ml/cm | 8 kDa | 10 m |
443.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11465899
|
Spectrum Labs™
128218 |
1,1 ml/cm | 25 kDa | 10 m |
443.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11445919
|
Spectrum Labs™
128358 |
1,1 ml/cm | 8 kDa | 5 m |
515.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11435879
|
Spectrum Labs™
132579 |
0,45 ml/cm | 8 kDa | 10 m |
636.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11495859
|
Spectrum Labs™
132757 |
46 ml/cm | 12 bis 14 kDa | 15 m |
421.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11415899
|
Spectrum Labs™
132566 |
6,4 ml/cm | 15 kDa | 10 m |
554.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11485879
|
Spectrum Labs™
132584 |
5,1 ml/cm | 8 kDa | 10 m |
626.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel außer Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.- Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
- Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
- Spectra/Por™ 7, vorbehandelt, in 0.1%igem Natriumazid, um Spurenkontaminanten zu reduzieren
Spezifikation
Regenerated Tubing Membrane | |
Durchsichtig | |
1 Each |
Cellulose | |
60 °C | |
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung |