missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose

Artikelnummer. 11415909
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Länge (metrisch):
10 m
10 m
15 m
5 m
5 m
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11415909

Marke: Spectrum Labs™ 132539

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung

Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel außer Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt, in 0.1%igem Natriumazid, um Spurenkontaminanten zu reduzieren
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung.

Spezifikation

Produkttyp Regenerated Tubing Membrane
MWCO 50 kDa
Material Cellulose
Durchmesser (metrisch) 6.4 mm
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 0,32 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Menge 1 Each
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt