Learn More
Spectrum Labs™ Spectra/Por™ Schlauchmembran aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 11415899
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
15 kDa
25 kDa
50 kDa
8 kDa
Länge (metrisch):
10 m
10 m
15 m
5 m
5 m
Kapazität (metrisch):
0,32 ml/cm
0,45 ml/cm
1,1 ml/cm
46 ml/cm
5,1 ml/cm
6,4 ml/cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11415899
Marke: Spectrum Labs™ 132566
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung
Reine regenerierte natürliche Zellulosemembranen mit 1 kDa bis 50 kDa MWCO. Transparent und flexibel außer Spectra/Por™ 5. Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran, während höhere Molekulargewichte wie Proteine und Bakterien werden von der Membran zurückgehalten werden. Praktische Spender-Boxen schützen ungenutzte Membranen. Das Glycerin zur Konservierung der Membran muss vor der Verwendung entfernt werden (wenn verwendet). Die Membran drei Stunden lang in entionisiertem Wasser einweichen und dann gut mit fließendem Wasser ausspülen. Spectra/Por™ 5 wird mit einer Schicht porösem Papier verstärkt, um eine dicke, starre Membran für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Scherung zu erhalten.
  • Spectra/Por™ 1, 2, 3, 4, 5 wird trocken mit Glycerin geliefert
  • Spectra/Por™ 6, vorbenetzt, in 0.1%igem Natriumazid geliefert
  • Spectra/Por™ 7, vorbehandelt, in 0.1%igem Natriumazid, um Spurenkontaminanten zu reduzieren
Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung.
Spezifikation
Produkttyp Membran aus regenerierten Schläuchen
MWCO 15 kDa
Material Zellulose
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Länge (metrisch) 10 m
Kapazität (metrisch) 6,4 ml/cm
Farbe Durchsichtig
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung und Entsalzung