Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ mehrfarbige Proteinleiter, High Range
Eine Mischung aus acht (8) blau, grün und orange gefärbten Proteinen (40 bis 300 kDa) zur Verwendung als Größenstandards für Proteine mit hohem Molekulargewicht in der Gelelektrophorese und beim Western Blotting.
258.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 8 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 40 bis 300 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11872124
|
Thermo Scientific™
26625 |
2 x 250 μl |
258.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra mehrfarbige Proteinleiter für den hohen Bereich ist eine Mischung aus acht (8) blau, grün und orange gefärbten Proteinen (40 bis 300 kDa) zur Verwendung als Größenstandards für Proteine mit hohem Molekulargewicht in der Gelelektrophorese und beim Western Blotting.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Drei verschiedene Chromophore (blau, orange, grün) binden sich an die unterschiedlichen Komponentenproteine, wodurch ein grellfarbiger Größenstandard mit leicht merkbarem Muster entsteht. Die Spectra Multicolor High Range Protein Ladder ist gebrauchsfertig: kein Aufwärmen, weiteres Verdünnen oder Zugeben eines Reduktionsmittels.Besondere Merkmale:
Größenbereich – acht Proteine im Bereich von 40 bis 300 kDa
Mehrfarbig – drei verschiedene Farben für eine eindeutige Zuordnung der Bandgröße
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden– Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinmigration während SDS-PAGE; Überprüfung der Effizienz von Western Transfer; Annähernde Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots; Lokalisierung eines Proteins von Interesse für die Exzision aus einem ungefärbten präparativen Gel
Spezifikation
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) | |
Proteinleiter | |
40 bis 300 kDa | |
300, 250, 180, 130, 100, 70, 50, 40 kDa |
8 | |
Ja | |
3 Farben: Blau, orange, grün | |
Spectra™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.