Learn More
Thermo Scientific™ Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder
Ein Vierfarbproteinstandard mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Gelelektrophorese und bei Western Blots.
213.00 € - 816.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 10 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 10 bis 260 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11842124
|
Thermo Scientific™
26634 |
2 x 250 μl |
213.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11862124
|
Thermo Scientific™
26623 |
10 x 250 μl |
816.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Spectra Mehrfarbige Breitband-Proteinleiter ist ein 4-Farben-Proteinstandard mit 10 vorgefärbten Proteinen (10 bis 260 kDa) zur Verwendung in der Gel-Elektrophorese und bei Western Blots.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Vier verschiedene Chromophore (blau, orange, grün, pink) binden an die unterschiedlichen Proteine, und es entsteht ein mehrfarbiger Marker mit gut einprägsamem Muster.Leistungsmerkmale:
Größenbereich – 10 Proteine, die 10 bis 260 kDa umfassen
- Mehrfarbig – Vier verschiedene Farben für eine eindeutige Zuordnung der Bandgröße
- Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
- Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
- Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
- Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Lieferumfang:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) | |
Proteinleiter | |
10 bis 260 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
Spectra™ |
10 | |
Ja | |
4 Farben: Blau, orange, grün, rosa | |
260, 140, 100, 70, 50, 40, 35, 25, 15, 10 kDa | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.