Learn More
BINDER™ Specimen Temperature Display
Artikelnummer. 30238339 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB PRO Series
KB Series
KBF PRO Series
KBF Series
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238339
Marke: BINDER™ 80122591
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Pt100 indoor temperature sensor
Platinum 100 ohm temperature sensor for sample temperature display or control.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KBF Series
Material Steel
Typ Temperature Sensor