Learn More
Epredia™ Präparathalterungen für die Serien HM 520, 525, 550 und 560
Verwenden Sie Epredia™ Präparathalterungen für Epredia™ Serien HM 520, 525, 550 und 560 mit HM 520-, 525-, 550- und 560-Kryostaten.
Marke:  Epredia™ 715700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12097219
  • 46.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Probenträger für Thermo Scientific™ HM 520, 525, 550 und 560 Serien für Ihre HM 520, 525, 550 und 560 Kryostaten.
Spezifikation
Spezifikation
20mm
Präparathalterungen
HM 550 Serie