Learn More
Epredia™ Präparathalterungen für die Serien HM 520, 525, 550 und 560
Verwenden Sie Epredia™ Präparathalterungen für Epredia™ Serien HM 520, 525, 550 und 560 mit HM 520-, 525-, 550- und 560-Kryostaten.
Marke: Epredia™ 715230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Probenträger für Thermo Scientific™ HM 520, 525, 550 und 560 Serien für Ihre HM 520, 525, 550 und 560 Kryostaten.
Spezifikation
40mm | |
Präparathalterungen | |
Für HM 520 und 525 Serie |