Learn More
OHAUS™ Spezial-Wasserbad-Klammer
OHAUS™ Spezial-Wasserbadklammer zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
41.60 € - 51.25 €
Spezifikation
Typ | Spezial-Wasserbad-Klammer |
---|---|
Material | Vernickelt |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserbad |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15742289
|
OHAUS™
30392240 |
Klein |
41.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15752289
|
OHAUS™
30392241 |
Groß |
51.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Wählen Sie aus einer Vielzahl spezialisierter LabJaws-Klemmen mit anpassbaren Funktionen, um eine genaue Passform für Laborartikel wie Thermometer, Thermoelemente, Säulen, Trichter und Rundkolben zu bieten.
- Vielseitige LabJaws-Mehrzweckklemmen halten Glaswaren und unregelmäßig geformte Objekte sicher.
- Vernickelte Zinkklammern bieten hohe Zugfestigkeit zu einem günstigen Preis.
Spezifikation
Spezial-Wasserbad-Klammer | |
Vernickelt | |
Wasserbad |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Spezial-Wasserbad-Klammer