Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
Marke: asecos™ 9915
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Gelb | |
Sorbent Sock | |
3 m | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
9.84 ft. | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |