Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Schlange
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
Marke:  asecos™ 9914
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826586
  • 145.00 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Sorbent Sock
1.2 m
75.00 mm
5.4 kg
Heavy-duty Cloth
3.94 ft.
2.95 in.
11.90 lb.