Learn More
asecos™ Spezial Sorbents Matte
Artikelnummer. p-200003734 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
6,4 kg
7,3 kg
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 17816396
Marke: asecos™ 9917
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl
  • Sehr stark strapazierfähig
  • Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
  • Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
  • Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
  • Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)
  • Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
  • Schwer – für große Leckagen oder die Aufnahme von Lachen
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Heavy-duty Cloth
Typ Chemical Sorbent Pad
Länge (angloamerikanisch) 15.75 in.
Länge (metrisch) 400.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.75 in.
Breite (metrisch) 400.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 14.11 lb.
Gewicht (metrisch) 6,4 kg