Learn More
Brady™ Auffangwanne
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
30 L
40 l
60 l
Länge (metrisch):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Breite (metrisch):
60 cm
80,5 cm
Gewicht (metrisch):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- For absorbents and spill control
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Yellow, Black |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7.9 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 30 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Auffangschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory |
| Länge (angloamerikanisch) | 15.945 in. |
| Länge (metrisch) | 40,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 31.693 in |
| Breite (metrisch) | 80,5 cm |
| Mehr anzeigen |