Learn More
Brady™ Auffangwanne
Artikelnummer. 17821755
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
30 L
40 l
60 l
Länge (metrisch):
40 cm
40,5 cm
80 cm
100 cm
Breite (metrisch):
60 cm
80,5 cm
Gewicht (metrisch):
3 kg
4,5 kg
6,5 kg
9 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17821755
Marke: Brady™ 306710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spill tray with black base and yellow platform.
  • For absorbents and spill control
Spezifikation
Farbe Yellow, Black
Kapazität (angloamerikanisch) 15.9 gal.
Kapazität (metrisch) 60 l
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory
Länge (angloamerikanisch) 39.37 in.
Länge (metrisch) 100 cm
Breite (angloamerikanisch) 23.622 in.
Breite (metrisch) 60 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6.89 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 19.8 lb.
Gewicht (metrisch) 9 kg
Alternate Part Number SPTY-60-YL-BK