Learn More
Brady™ SitePoint - Wartungs-Set
Artikelnummer. 17861755
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
26,4 gal.
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17861755
Marke: Brady™ 309079
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet.
  • Mobile SitePoint-Einheit einschließlich der passenden Allzweck-Produkte für die Beseitigung von Verschüttungen
  • Verfügt über zwei 200-mm-Rollen zum einfachen Transport und Verankerungspunkte zum sicheren Befestigen
  • Mithilfe von Blechschrauben lassen sich Zubehörartikel an der Rückwand befestigen.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Ideal zum Transportieren von Sorptionsmitteln in risikoanfällige Bereiche. Zwei Gummirollen ermöglichen den einfachen Transport des Wagens an den Einsatzort. Perfekt für Wartungsarbeiten, für Baustellen und andere temporäre Einsatzgebiete geeignet. Über drei Verankerungspunkte an der Unterseite lässt sich der Wagen sicher am Boden befestigen, sodass er nicht unerlaubt bewegt werden kann.
Spezifikation
Farbe Yellow, White
Kapazität (angloamerikanisch) 26,4 gal.
Kapazität (metrisch) 100 L
Material MDPE
Typ Spill Kit
Format Spill Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
Enthält SitePoint Mobile Unit, ALLWICK Universal Refill, Wall-mounted Roll Dispenser (50 cm Wide), Storage Unit for Gloves, Storage Unit for Goggles, A4 Wall Document Holder, Fixings
Länge (angloamerikanisch) 2.3 in.
Länge (metrisch) 5.95 cm
Breite (angloamerikanisch) 29.724 in.
Breite (metrisch) 75.5 cm
Höhe (metrisch) 172.5 cm
Tiefe (metrisch) 5.95 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 35.3 lb.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Alternate Part Number SPHS1-BB1-YE-MAINT