Learn More
IKA™ A 11.1 Ersatz-Schläger bis Mohshärte 6 35018
Marke:  IKA™ 0002904600
Artikelnummer. 10682562
  • 128.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Beschreibung
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Ersatz-Schläger A 11.1 für Substanzen bis Mohshärte 6 (im Lieferumfang)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-Schläger
Zur Pulverisierung von Substanzen einer Mohs-Härte bis 6
Bis zu 6 °Mols
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ A 11.1 Ersatz-Schläger bis Mohshärte 6 35018 > Kann verwendet werden mit:Pulverisiert Substanzen mit einer Mohs-Härte bis 6°