Learn More
Eppendorf™ Ersatzdichtung
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
750 ml-Becher/S-4-104
Aerosoldichte Kappe, 400 ml
FA–45–48-11
Quicklock Rotordeckel FA–45–48 - 11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotordeckel
Rotordeckel S-24-11-AT
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Description
- Ersatzdichtung für Rotordeckel
- Für viele verschiedene Produkte erhältlich
Specifications
Specifications
| Typ | Ersatzdichtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FA–45–48-11 |
| Enthält | 5er-Packung |