Learn More
Eppendorf™ Ersatzdichtung
Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren
Marke: Eppendorf™ 5820705000
104.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzdichtung für Rotordeckel
- Für viele verschiedene Produkte erhältlich
Spezifikation
Ersatzdichtung | |
Rotor A-2-DWP-AT | |
2er-Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Ersatzdichtung > Aerosoldichte Kappe, 400 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur