Learn More
Eppendorf™ Ersatzdichtung
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
750 ml-Becher/S-4-104
Aerosoldichte Kappe, 400 ml
FA–45–48-11
Quicklock Rotordeckel FA–45–48 - 11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotordeckel
Rotordeckel S-24-11-AT
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Ersatzdichtung für Rotordeckel
- Für viele verschiedene Produkte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatzdichtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Aerosoldichte Kappe, 400 ml |
| Enthält | 4er-Packung |