Learn More
Eppendorf™ Ersatzdeckel für Rotoren
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
F–55-16-5-PCR
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor F–45–18-11-Kit
Rotor FA–45–18-11
Rotor FA–45-24-11
Rotor FA–45-24-11-Spezial
Rotor FA–45-32-5-PCR
Rotor FA-45-20-17
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Ersatz-Rotordeckel
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Aerosoldicht
- Zur Verwendung mit Liquid-Handling-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatzdeckel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor FA-45-20-17 |