Learn More
Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender
Der Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für den FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender wird mit Fingerschutz und Volumeneinstellsystem geliefert.
Marke: Poulten & Graf GmbH 101 00351
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit festem PTFE eingekapselt
- Mit Fingerschutz und Volumeninstellung
- Mit Dichtlippe
Spezifikation
100 ml | |
100 ml | |
1 | |
Ersatzteil für Flaschenaufsatzdispenser | |
Nein |
Kolben für OPTIFIX SAFETY | |
MICROLIT SAFETY Flaschenaufsatzspender | |
1 | |
Nicht autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Videos
-
Poulten Graf FORTUNA OPTIMAT 3
Poulten and Graf Parts for Dispensers
DateigrößeVersion: 622.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten & Graf GmbH Ersatzkolben für FORTUNA™ OPTIFIX™ SAFETY Spender > dimCapacityMetric: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur