Learn More
Eppendorf™ Ersatzdichtungen
Artikelnummer. 10020162 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
250 ml aerosoldichte Kappen
FA-45-12-17 Rotordeckel
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10020162
Marke: Eppendorf™ 5810713005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Eppendorf Produkten für den Umgang mit Flüssigkeiten
  • Zubehör für Eppendorf Kappen und Rotoren
  • Ersatzdichtung und Ersatzdichtungsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ersatzdichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml aerosoldichte Kappen
Beschreibung Ersatzdichtung
Enthält 4er-Packung