Learn More
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O4
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O5
Tragbarer Entmineralisierer Dem'O3
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Spécification
Spécification
| Farbanzeige | Blaue Kassette wird ockerbraun |
| Fassungsvermögen | Abhängig von der Qualität des Einlasswassers |
| Flussrate | 150 l/h |
| Harztyp | Ionenaustauscher |
| Filtergröße | 60 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tragbarer Entmineralisierer DEM'O5 |
| Menge | 5/Set |
| Typ | Ersatzkartusche |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu