Learn More
Fisherbrand™ Ersatzkartuschen
Artikelnummer. 11944169 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O4
Tragbarer Entmineralisierer DEM'O5
Tragbarer Entmineralisierer Dem'O3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11944169
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Erleichtert die zur Demineralisierung von Wasser mit einer Leitfähigkeit von 0.3 bis 2 μS/cm und einem pH-Wert von 6 bis 7. Fisherbrand™ Ersatzpatronen für tragbare Entsalzungsanlagen beginnen blau und wechseln allmählich ihre Farbe in Ocker, wenn sie gesättigt sind.
  • Enthalten nur neue Harze, die nicht verschmutzt oder regeneriert wurden
  • Garantiertes und konstantes Leistungsniveau
  • Robuste, praktische Konstruktion
  • Einfache und schnelle Montage/Demontage durch Schnellkupplungen
Spezifikation
Farbanzeige Blaue Kassette wird ockerbraun
Fassungsvermögen Abhängig von der Qualität des Einlasswassers
Flussrate 150 l/h
Harztyp Ionenaustauscher
Filtergröße 60 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Tragbarer Entmineralisierer Dem'O3
Menge 3 Set
Typ Ersatzkartusche