Learn More
BRAND™ Ersatz-Bürette-Spitze
Artikelnummer. p-7159959 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10434352
Marke: BRAND™ 11510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für kompakte und automatische Büretten
  • Klarglas vom Typ Boro 3.3
  • Für die Verwendung mit kompakten Büretten und kompakten automatischen Büretten
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Klar
    Kapazität (metrisch) 10 ml
    Zur Verwendung mit (Geräte) Kompakte automatische Büretten, kompakte Büretten
    Material Borosilikatglas 3.3
    Anzahl pro Packung 1
    Volumen (metrisch) Reservoir 10 ml
    Typ Bürettenspitze