Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Bürettenröhrchen für Compact-Bürette
Konstruktion aus Borosilikatglas. Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte Büretten.
Marke: BRAND™ 13943
32.59 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BLAUBRAND™ Borosilikatglas- (3.3) Konstruktion
- Ersatz-Büretten-Röhrchen
Spezifikation
10 ml | |
Borosilikatglas | |
Füllventil |
Compact-Bürette | |
Je 1 |