Learn More
B Braun™ 8713030 Infusionspumpe Perfusor Space
Kleine Spritzenpumpe, die in jeder Pflegeumgebung für Sicherheit und Genauigkeit sorgt. Das B Braun™ Space PCA Infusionspumpensystem eignet sich ideal für Operationssäle, Seniorenpflege, Kinder- und Notfallmedizin, wo einfache Handhabung und präzise Medikamentengabe entscheidend sind.
Marke: B Braun™ 8713030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unabhängige Modularität: Ein Mikroprozessor in jeder Pumpe verhindert Kanalverwechslungen und katastrophale Pumpenausfälle.
- Einfach stapelbar: Das vertikale Stapeln benötigt weniger Platz für mehr Vielseitigkeit.
KeyGuard™: Nicht-numerische Tastatur mit einfachen Pfeilen zur Vermeidung manueller Programmierfehler im Zusammenhang mit der Eingabe von Null im Vergleich zur Dezimalzahl. - Die intuitive universelle Benutzeroberfläche für alle Space Pumps reduziert den Schulungsaufwand für die Mitarbeiter.
- Umfangreiche Arzneimittelbibliothek mit anpassbaren harten und weichen Grenzwerten sowie klinischen Empfehlungen
Die integrierte Kolbenbremse verhindert unbeabsichtigten Bolus beim Spritzenwechsel. - Software zur Bolusreduktion nach Okklusion.
- Die automatische Antriebstechnik gewährleistet Genauigkeit und Sicherheit.
- Montageoptionen für die horizontale und vertikale Spritzenpumpe.
- Einfach zu erlernen, intuitiv und anwenderfreundlich; Medikamentenbibliothek mit 1,500 Einträgen verfügbar.
- Alarme sind hörbar, deutlich sichtbar und können durch verschiedene Töne voneinander unterschieden werden.
- Die robuste, leichte Polklemme hält bis zu drei Pumpen horizontal oder vertikal.
Spezifikation
Space PCA Infusion Pump System | |
Operating rooms, adult care, pediatric and emergency settings where ease of use and precise medication administration are critical |