Learn More
Cytiva SP Sepharose™ Hochleistungsmedien
Für späte Zwischen- und Polierschritte bei der nachgelagerten Verarbeitung. Cytiva Life Sciences™ SP Sepharose™ Hochleistungsmedien bestehen aus quervernetzten Agarose-Beads.
Marke:  Cytiva 17-1087-01
Artikelnummer. 10363780
  • 394.00 € / 75 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestehend aus quervernetzten Agarose-Beads mit mittlerem Durchmesser von 34 μm, modifiziert mit Sulfopropyl(SP)-starken Kationenaustauschgruppen
  • Hochauflösende Trennung mit hoher Kapazität und hoher Rückgewinnung
  • Chemische Stabilität für eine effektive CIP/Desinfektion
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 ml
Für hochgradige Zwischen- und Feinaufreinigungsschritte bei der Aufreinigung (Downstream Processing)
SP Sepharose Hochleistungsmedien
24 bis 44 μm
10 cm
Starker Kationenaustauscher
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat
Stabil in häufig verwendeten Pufferlösungen: 8 M Urea, 6 M Guanidin-HCl, 70 % Ethanol, 1 M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Isopropanol, 30 % Aceto-Nitril, 2 % SDS1
4 °C bis 30 °C
150 cm/Stunde
3.93 Zoll
0.15 bis 0.20 mm H+/ml
< 3 bar
3 bis 14
Sulfopropyl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • SP Sepharose High Performance, 75 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol