Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenlöffel mit langem Griff
Artikelnummer. 11705064 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,25 mL
1.23 bis 14.8 ml
14.8 ml
2.46 ml
4.93 ml
Abmessungen (L x B):
17,78  m (7 Zoll)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in.)
7 x 1 in. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 in. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 in. (17,78 x 4 cm)
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11705064
Marke: Bel-Art™ F367260000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Entnahme geringer Probemengen
  • Der lange Griff reicht problemlos in Gefäße, Flaschen und andere enge Bereiche
  • Minimiert den potenziellen Kontakt mit entnommenen Materialien
  • Nicht-steriler Polypropylenkunststoff
  • FDA-konforme Materialien; sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
Spezifikation
Menge 12/Pk.
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 oz.
Kapazität (metrisch) 14.8 ml
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Löffel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt, um kleine Mengen Probenmaterial aus Gläsern und Flaschen zu sammeln, minimiert die Möglichkeit des persönlichen Kontakts mit Probenmaterial
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.53 Zoll
Breite (metrisch) 3.9 cm
Abmessungen (L x B) 7 x 1,56 in. (17,78 x 4 cm)
Länge (angloamerikanisch) Griff 7 in.
Länge (metrisch) Griff 18 cm
Material Polypropylen (FDA-Qualität)
Grifftyp Lang
Länge (metrisch) 17.78 cm