Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterile Probenlöffel für sparsames Arbeiten
Für die Entnahme kleiner, spezifischer Mengen pulverförmiger oder flüssiger Proben
Marke:  Bel-Art™ F36740-0110
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15510112
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol, FDA-Gütegrad und gammasterilisiert
  • Mit flachem Boden für die Verwendung als Wägeschiffchen
  • In weiß erhältlich
  • In Einzelpackungen zur einmaligen Verwendung erhältlich
  • Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
1,25 mL
Steril
FDA
Polystyrol
Flach
Ja
Weiß
Ideal für die Entnahme kleiner, spezifischer Probenvolumina von Pulvern oder Flüssigkeiten, beständig und steif bei der Probenahme von verdichtetem Pulver