Learn More
Bel-Art™ F368320000 SCHABER, PE-HD, 1830 MM
Glatte, chemikalienbeständige Schaber, die zum Entfernen von Rückständen aus Filtern, zum Reinigen von Behältern, zum Mischen und Verteilen von Feststoffen in Flüssigkeiten und zum Verteilen von Pasten über große Bereiche geeignet sind
89.25 € - 155.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Länge (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Griff | Länge (angloamerikanisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10666351
|
Bel-Art™
F36832-0000 |
183 cm | 72 in. |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10470591
|
Bel-Art™
F36830-0000 |
25 cm | 10 in. |
89.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10750851
|
Bel-Art™
F36831-0000 |
91 cm | 36 in. |
125.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schneidenabmessungen: 12.7 cm (5 Zoll) B x 15.2 L cm (6 Zoll)
- Geformt aus HDPE-Kunststoff
- Die Schneide verjüngt sich ab 9.5 mm (0.375 Zoll) nach unten bis zur Meißelkante
- Das obere Ende reicht bis in 35 mm (1.375 Zoll) breiten Sechskantschaft
Spezifikation
Glatter Schaber | |
Rot |