Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ersatzspitzen für elektronische Kolonienzählstifte
Ersatzstiftspitzen eignen sich für Scienceware Koloniezähler Kat.-Nr. 07910018.
17.34 € - 37.20 €
Spezifikation
Produkttyp Ersatz-Stiftspitze
Länge (angloamerikanisch) 1,8 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 1.9 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10414742
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H37862-0100
Schwarz
37.20 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12366417
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
H37862-0150
Rot Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die lange haltbaren roten und schwarzen Markerspitzen schreiben auf Kunststoff oder Glas und sind öl- und wasserbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz-Stiftspitze
4.6 cm
1.9 cm
1,8 in.
0,75 in.
Präzise Probenzählung, ideal für Kunststoff- und Glasoberflächen