Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ NMR-Röhrchenkappen aus PTFE
Die nach genauen Spezifikationen für eine größere Spinnstabilität gefrästen Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchenkappen aus PTFE haben einen kleineren Gyroradius, eine homogenere Massenverteilung und eine bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen.
85.10 € - 269.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | PTFE |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Versuche mit hohem bis extrem hohem Feld und für Versuche, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird. |
Menge | 25/Packung |
Benachrichtigungen:
Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision Röhrchen geeignet.
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15398698
|
Wilmad-LabGlass™
66003-0025 |
3,0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen, 3 mm |
95.60 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15318708
|
Wilmad-LabGlass™
66004-0025 |
4,0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen, 4 mm |
108.00 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15368708
|
Wilmad-LabGlass™
66005-0025 |
5,0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen, 5 mm | N/A | |||||
15398738
|
Wilmad-LabGlass™
66012-0025 |
12.0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen mit 12 mm | N/A | |||||
15398728
|
Wilmad-LabGlass™
66008-0025 |
8,0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen, 8 mm | N/A | |||||
15338738
|
Wilmad-LabGlass™
66010-0025 |
10,0 mm | Wilmad NMR-Röhrchen, 10 mm |
269.00 €
25 Packungen |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Empfohlen für Experimente mit hohem bis extrem hohem Feld und für Experimente, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird.
- Für eine höhere Stabilität beim Drehen nach genauen Spezifikationen gefertigt
- Kleinerer Gyroradius, homogenere Massenverteilung und bessere chemische Beständigkeit als Einwegkappen
- Geeignet für Röhrchengrößen von 3.0 mm bis 12.0 mm
- Aufgrund der engen Toleranz nur für Wilmad-LabGlass Precision NMR-Röhrchen geeignet
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
25/Packung |
PTFE | |
Versuche mit hohem bis extrem hohem Feld und für Versuche, bei denen Chloroform als Referenzlösung verwendet wird. |