Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle
Die eintauchbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern nach unten und bleiben selbst in bewegtem Wasser standfest. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Autoklavierbare Reagenzglasgestelle sind eine hervorragende Alternative zu Drahtgestellen und im Vergleich zu anderen Kunststoffgestellen besonders kostengünstig und platzsparend.
Marke:  Bel Art™ F18747-0001
32.87 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15244453
  • 40.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil.Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
  • Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Wasserbades, um den Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes gerecht zu werden
  • Schwerer als Wasser, so dass das Gestell auch unter Wasser stabil bleibt, selbst wenn es in Bewegung gerät
  • Flach lagerbar, um Platz zu sparen, aber schnell und einfach montierbar
  • Raster mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Zeilen zur Identifizierung von Röhrchen
  • Ineinandergreifende Füße erleichtern das Stapeln
  • Robustes Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Die runden Gestelle passen in den 1000 ml-Becher und verfügen über einen abnehmbaren, aufsteckbaren Griff für eine einfache Entnahme
  • Rechteckige Gestelle messen 24.6 x 10.4 x x 6.4 cm (9.7 x 4.1 x 2.5 Zoll) und verfügen über Endplatten zur Beschriftung
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Autoklavierbar
Röhrchen (13 bis 16 mm)
60
2 Tiers
Non-sterile
24,59 cm
10,4 cm
6,4 cm
16 mm
5 x 12
Blau
Polypropylen
Rechteckig
Ja
9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
9,68 in.
4,09 in.
2,51 in.
16 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    22
    Minuten
    39
    Sekunden
    11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle > Blau; 13 bis 16 mm Röhrchen; 60 Stellen; rechteckig