Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbare Reagenzglasgestelle
Die eintauchbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern nach unten und bleiben selbst in bewegtem Wasser standfest. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Autoklavierbare Reagenzglasgestelle sind eine hervorragende Alternative zu Drahtgestellen und im Vergleich zu anderen Kunststoffgestellen besonders kostengünstig und platzsparend.
Marke: Bel Art™ F18746-0000
Beschreibung
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil.Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Wasserbades, um den Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes gerecht zu werden
- Schwerer als Wasser, so dass das Gestell auch unter Wasser stabil bleibt, selbst wenn es in Bewegung gerät
- Flach lagerbar, um Platz zu sparen, aber schnell und einfach montierbar
- Raster mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Zeilen zur Identifizierung von Röhrchen
- Ineinandergreifende Füße erleichtern das Stapeln
- Robustes Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Die runden Gestelle passen in den 1000 ml-Becher und verfügen über einen abnehmbaren, aufsteckbaren Griff für eine einfache Entnahme
- Rechteckige Gestelle messen 24.6 x 10.4 x x 6.4 cm (9.7 x 4.1 x 2.5 Zoll) und verfügen über Endplatten zur Beschriftung
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
90 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
24,59 cm | |
10,4 cm | |
6,4 cm | |
13 mm |
6 x 15 | |
Rot | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Ja | |
9,68 x 4,09 x 2,51 in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) | |
9,68 in. | |
4,09 in. | |
2,51 in. |