Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren
- Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- Der Griff ist in einem Winkel von 45° an die starre Schüssel geschweißt
- Das Ende des Griffs verfügt über einen Haken zum Aufhängen
- Griffdurchmesser: 29mm (1,13 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schöpflöffel |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Enthält | Einteiliger Griff |
| Grifftyp | Lang |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die einfache Probennahme aus Tanks, Fässern und Seen |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 12 ft. |