Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale
Artikelnummer. 11367234 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll)
24 x 20 in. (610 x 508 mm)
Farbe:
Orange
Weiß
Beschreibung:
Eine einzelne Rolle, 50 Fuß
Packung mit 100 Blatt
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11367234
Marke: Bel-Art™ F246750000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung. Die Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ Laborfolien für Regale lassen sich aufrollen und im Fall einer Kontamination entsorgen.
  • Die stark saugfähige obere Oberfläche absorbiert bis zu 420 ml/m2 Wasser, Farbstoffe, korrosive Chemikalien und radioaktive Lösungen
  • Die flexible Schutzfolie aus Polyethylen ist rutschfest und verhindert ein Durchweichen der meisten Lösungen
  • Lässt sich einfach mit einer Schere oder dem Scienceware™ Sicherheitsschneider zurechtschneiden (Herst.- Nr. 21012-0000)
  • Nach Absorption der Kontamination aufrollen und einfach in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.
  • Die orangefarbene Ausführung wird zur Identifizierung zur Verwendung für biologische Gefahrenstoffe verwendet
Specifications
Produkttyp Schutz für die Bank
Material Polyethylen
Extinktion 400 ml/m2
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15,2 m
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 508 mm
Abmessungen (L x B) 15.2 m x 508 cm (50 ft. x 20 Zoll)
Farbe Weiß
Beschreibung Eine einzelne Rolle, 50 Fuß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vereinfachen Sie die Reinigung und schützen Sie Oberflächen vor Flecken, Verschüttungen und Abnutzung